조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit ST 20/2
재고 정보
not available in USA and Canada
샤프트(shaft) 깊이
6 mm
피팅
13 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.