제조업체/상표
Quickfit® MF 5
재고 정보
not available in USA and Canada
직경
6.5 mm
일반 설명
Tube with drawn tip for use with thread size 13 screw cap adapters. Order cone/screw-thread adapters for inlet tube separately (see Z302325).
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.