주요 문서
Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
동의어(들):
JC100F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
stainless steel
라벨
D
무균
non-sterile
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit JC 100F
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)