Key Documents
Z303097
Quickfit® air condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
C2/12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit C 2/12
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
길이
150 mm
표면적
100 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2