material
clear glass
특징
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
LOVial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.5 mL
피팅
for 11 mm crimp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed with a 40% larger opening that improves sample accessibility, reduces needle damage, and makes needle positioning easier. Constructed of borosilicate glass. Vials use 11 mm aluminum caps. Caps and septa are included with convenience pack, but are otherwise ordered separately.
법적 정보
LOVial is a registered trademark of Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.