주요 문서
Z285536
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
AC/DC 입력
115 V
material
fabric
특징
CSA approved
for flask size 10 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100A MIC10
재고 정보
not available in EU
not available in EU
파라미터
0-400 °C temp. range
출력
20 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z285536-1EA4061833294697