주요 문서
Z285528
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
NACRES:
NB.76
특징
CSA approved
for flask size 5 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100A MIC5
재고 정보
not available in EU
not available in EU
출력
12 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)