추천 제품
AC/DC 입력
115 V
material
aluminum
특징
CSA approved
for flask size 4000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100B TM580
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-400 °C temp. range
출력
750 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
- Not CE compliant
기타 정보
Must be used with power controller.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.