주요 문서
Z285277
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 1000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102405
AC/DC 입력
110 V (AC)
material
fabric
특징
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 1000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100B-TM108
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-450 °C temp. range
출력
380 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series TM mantles have an aluminum exterior for extreme durability.
  • Interior made from flexible fabrics
  • Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z285277-1EA4061833294536