material
steel
특징
for flask size 250 ‑ 300 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100E0525
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.