추천 제품
AC/DC 입력
115 V (AC)
특징
CSA approved
for flask size 300 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100AO404
재고 정보
not available in EU
파라미터
0-450 °C temp. range
출력
180 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
- Made from flexible fabrics
- Fit easily into tight spaces
- Maximum 450 °C internal operating temperature
- All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
- 115 V models are CSA compliant
- 230 V models are CE compliant
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.