주요 문서
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
특징
fits beaker size 250 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37146-0250
직경
62 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
법적 정보
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)