주요 문서
Z283312
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 30 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
fritted
제조업체/상표
Aldrich
용량
30 mL
공극 크기
10—20 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)