주요 문서
Z282103
Sigma-Aldrich
Coors apothecary pestle
minimal sample contamination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
alumina
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 60383
페스틀 길이
110 mm
일반 설명
99.5% Alumina is an extremely hard (9 on Mohs scale), non-absorbent, wear-resistant material. Pestle shaped for easy handling. Order mortar separately.
Recommended for precise elemental analysis due to minimal sample contamination.
Contoured Mortar: Glazed except for inside grinding surface and outside bottom surface.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)