Key Documents
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101702
material
alumina
제조업체/상표
Coorstek 60361
O.D. × H
65 mm × 31 mm
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1