Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
material
alumina
제조업체/상표
Coorstek 60335
O.D. × H
35 mm × 18 mm
용량
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)