주요 문서
Z280356
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/8 in. × 1/4 in.
동의어(들):
Saint Gobain Versilon ABH02007
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 100 feet
I.D. × O.D.
1/8 in. × 1/4 in.
벽 크기
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z280356-1PAK4061833578667