포장
pkg of 50 feet
제조업체/상표
Tygon
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
벽 크기
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
법적 정보
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279935-1PAK | 4061833578582 |