주요 문서
Z279781
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 27.0 mm, joint: ST/NS 29/42
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
translucent septa
조인트
joint: ST/NS29/42
특징
fits neck I.D. 27.0 mm
제조업체/상표
Suba-Seal®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Suba-Seal® silicone rubber septa with turnover flange grips outside of the container neck promote a double seal in conjunction with annular serrations on the hollow plug. The annular serrations of the septa depress themselves against the inside wall of the bottleneck, making each serration a suction sealing point.
특징 및 장점
  • Translucent silicone rubber septa
  • Contains no pigments, waxes, or molding agents
  • Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
  • Autoclavable for sterile uses
  • Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
법적 정보
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z279781-5EA4061837618260