일반 설명
Add the benefits of FEP to any flat surface. Bytac protects surfaces from absorption of toxic and radioactive materials. The laminate consists of FEP resin supported on a backing of vinyl or aluminum. The backing has a pressure sensitive acrylic adhesive that adheres to most surfaces. Vinyl backing is recommended for applications up to 200 °F (93 °C). Aluminum backing is for high-temperature applications and can be used up to 360 °F (182 °C).
- non-stick; easy to clean
- chemically inert
법적 정보
Bytac is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.