제조업체/상표
KNF
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Includes replacement PTFE diaphragm, head seals and two Kalrez valves.
Kits include replacement PTFE diaphragm, head seals, and two Kalrez® valves. Note: Two kits are required when servicing both heads of vacuum pump.
기타 정보
Two kits are required when servicing both heads of vacuum pump.
법적 정보
Kalrez is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.