주요 문서
Z274283
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Analtech 21521
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
10 cm × 20 cm , scored
레이어 두께
250 μm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Most rugged silica gel plates available.
법적 정보
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)