주요 문서
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
동의어(들):
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
사용
oven
특징
subdivision 1.0 °C
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60600-1100
온도 측정 범위
20-130 °C
길이
145 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
법적 정보
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z274011-1EA4061833308967