주요 문서
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
동의어(들):
borosilicate beads
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102422
NACRES:
NB.43
material
borosilicate
포장
pack of 1 ea
직경
2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z273627-1EA4061835575350
Z273627-4EA4061835575367