조인트
joint: ST/NS45/50
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F20197-1550
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE stoppers with PP extracting nut for easy removal from flask. For use with boiling and distilling flasks with ground joints.
법적 정보
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.