주요 문서
Z266086
Sigma-Aldrich
TLC desiccating cabinet
provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
일반 설명
Acrylic cabinet provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions. Stores up to 24 (20 × 20 cm) plates. Plates should be oven dried before storage for optimal results.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)