추천 제품
경부 나사산 크기
GL 38
제조업체/상표
Fortuna Graf
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
법적 정보
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261939-1EA | 4061833308806 |