주요 문서
Z260266
FORTUNA® Universal Optifix® HF dispenser
HF model, volume 2-10 mL
동의어(들):
HF Dispenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
subdivision 0.2 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf 101.106-38
부피 측정 범위
2-10 mL
용적
2-10 mL
피팅
GL 40
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For all liquids that can be handled with the Optifix dispensers and for hydrofluoric acid (HF)
Features:
  • Dispensing cylinder made of PTFE
  • Massive PTFE encased dispensing piston
  • FIX adapter made of PTFE
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • Valve block made of PTFE, with additional safety valve in the ventilation tube, no metal springs in the valves - no corrosion
Supplied:
FORTUNA Universal Optifix HF dispenser, with 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z260266-1EA4061833578322