material
clear glass vial
styrene-butadiene liner
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 72 ea
O.D. × H
28 mm × 95 mm
용적
40 mL
피팅
thread for 24-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
법적 정보
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객