주요 문서
Z256196
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 16 mL, thread for 18-400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
styrene-butadiene liner
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
포장
pkg of 144 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
용적
16 mL
피팅
thread for 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
법적 정보
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)