Key Documents
Z255815
Sigma-Aldrich
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
설명
standard
포장
pkg of 100 feet
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
벽 크기
1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)