주요 문서
Z245208
Sigma-Aldrich
Bransonic® Model B200 cleaner
AC/DC input 115 V AC
동의어(들):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.74
특징
CSA approved
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Branson 100-951-010
재고 정보
not available in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low-cost, portable, ultrasonic cleaner has the same cleaning ability as larger models. SS tank with Noryl® base, parts basket, and plastic cover. Cleaner automatically shuts off after 5 min.
법적 정보
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)