material
oblong
polystyrene
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이 × 높이
116 mm × 190 mm × 25 mm
접시 길이 × 너비
190 mm × 116 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z239135-8X1PAK | |
Z239135-1PAK | 4061832332079 |
Z239135-8PAK |