주요 문서
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
경부 나사산 크기
GL 32
조인트
joint neck GL32
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 218033653
재고 정보
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
높이 × O.D.
145 mm × 85 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232947-10EA
Z232947-1EA