주요 문서
Z232734
Duran® filtering bottle flask
동의어(들):
211917301
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
self-standing
조인트
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
무균
non-sterile
특징
closure type glass hose connector
포장
pack of 1
제조업체/상표
DURAN® 211917301
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
360 mm
용량
5 L
플라스크 O.D.
185 mm
경부 I.D.
70 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
  • Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
  • Marking spot for sample identification.
For vacuum filtration, with glass hose connector. Bottle shape.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z232734-1EA4061832798707