material
borosilicate glass
flat bottom flask
조인트
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
무균
non-sterile
특징
closure type glass hose connector
포장
pack of 1
제조업체/상표
DURAN® 211916802
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
295 mm
용량
3 L
플라스크 O.D.
170 mm
경부 I.D.
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
- Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
- Marking spot for sample identification.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.