주요 문서
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
조인트
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
DURAN® 212016308
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
265 mm
용량
2,000 mL
플라스크 O.D.
166 mm
호스 바브(hose barb) 직경
11 mm , for tube connection
경부 I.D.
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)