주요 문서
Z231657
Duran® watch glasses
O.D. 250 mm
동의어(들):
213216607
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121801
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
DURAN®
O.D.
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
특징 및 장점
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Reduced risk of injury due to fused rim
  • Heat resistant
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)