주요 문서
Z222380
Metal standard taper clip
joint size, 24
동의어(들):
Metal clip, Taper clip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
일반 설명
Nickel-plated spring-steel joint clips offer increased strength and resistance to heat and cracking over Delrin® plastic type. Securely holds conical joints under pressure at temperatures up to 392 °F (200 °C). Will not scratch glassware.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)