주요 문서
Z222321
Sigma-Aldrich
Keck® Joint Clip
standard taper, violet, joint size 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
색상
violet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z222321-10EA
Z222321-12EA4061833308073