material
vinyl
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
파라미터
−40-150 °F temperature
너비
15 mm
관련 카테고리
일반 설명
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z220574-1PAK | 4061832331676 |