주요 문서
Z219819
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)