주요 문서
Z210544
Pro-Pak® distillation packing
0.16 in.2, Monel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
포장
pkg of 1 L
제조업체/상표
Ace Glass 662409
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Efficient, self-wetting, protruded metal dump-packing for distillation columns of 0.75 to 12 in. diameter. Maximum reflux rate of approximately 3.4 L/h. Free space for 0.16 in.2 size is 94% and for 0.24 in.2 size is 96%. Each package has a packing volume of approx. 1 L. Packed heights up to 20 ft possible without distortion.
법적 정보
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)