주요 문서
Z202320
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
조인트
joint: SJ29/15
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
용량
100 mL
컬럼 O.D. × 길이
19 mm × 813 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)