Key Documents
Z192775
Footswitch
Includes cable and plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42281712
NACRES:
NB.74
제조업체/상표
Sonics & Materials 830-00004
관련 카테고리
일반 설명
For hands-free operation of ultrasonic processors.