Key Documents
Z192570
Sigma-Aldrich
BD Precisionglide® syringe needles
gauge 21, L 2 in.
동의어(들):
cannula
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Becton-Dickinson & Co. 305129
길이
2 in.
게이지
21
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Fits any Luer lock, slip tip, or eccentric tip syringe
  • SS Microlance regular-bevel point
  • Siliconized to reduce resistance
  • PP Luer hub color coded to needle gauge
  • Packaged as individual fiber-free, peel-apart packages in strips of five sterile needles
  • A sheath protects point and cannula
  • All packages carry lot control numbers to insure sterility
  • NoKor needles have scalpel like tip
법적 정보
Precisionglide is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)