주요 문서
Z189995
Sigma-Aldrich
ACE heavy-wall powder funnels
Mini-Lab, angled, top diam. 60 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint ST/NS14/20
제조업체/상표
Ace Glass 948920
상부 직경
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)