주요 문서
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42272218
NACRES:
NB.51
material
polypropylene valve
용량
75 cc
직경
53 mm
일반 설명
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z186775-1EA4061833299166