주요 문서
Z185159
Sigma-Aldrich
Aluminum foil
W × L 18 in. × 500 ft, thickness 0.001 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
무균
non-sterile
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
너비 × 길이
18 in. × 500 ft
두께
0.001 in.
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Easily covers laboratory dishes and forms inexpensive liners for bench tops, drawers, and trays. Easy cleanup in case of spill or contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1