주요 문서
Z183423
Foil/poly bag
size 32 in. × 24 in.
동의어(들):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polyethylene Bag
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 5 ea
크기
32 in. × 24 in.
두께
5 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z183423-1PAK4061832330983